Learn More
Thermo Scientific™ Entonnoirs à usage général en polypropylène ou en polyéthylène haute densité Nalgene™
Description
Fabriqués dans un matériau incassable, les entonnoirs à usage général Thermo Scientific™ Nalgene représentent une alternative avantageuse par rapport au verre.
Conviennent parfaitement à un grand nombre d'applications de laboratoire.
- Les modèles 4256-0234 et 4256-0414 sont en polypropylène incassable et autoclavable.
- Le modèle 4256-0638 dispose d'une large ouverture qui facilite le transfert des matières ; il est fabriqué en polyéthylène haute densité incassable (non autoclavable).
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) supérieur | 155 mm |
| Capacité (métrique) | 1059 ml |
| Diamètre (métrique) de la tige | 26 mm |
| Matériau | Polyéthylène haute densité |
| Hauteur (métrique) | 176 mm |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Description | Entonnoir utilitaire en PEHD de 162 mm |
| Longueur (métrique) du tube | 67 mm |
| Quantité | 72 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.