Learn More
Thermo Scientific™ Pissettes en PEBD Nalgene™ Unitary™
Description
Le col large permet un remplissage plus rapide et plus simple. Les pissettes en PEBD Unitary™ permettent de distribuer des contenus sans incliner ni secouer la pissette. La pissette et la tubulure ont une conception monobloc assurant une étanchéité† uniforme et un débit précis sans pulvérisation. L’extrémité peut être raccourcie pour augmenter le débit.
- Moulage monobloc de la pissette et de la tubulure pour une étanchéité† uniforme
- Embout assurant un débit uniforme ultra-fin sans pulvérisation et pouvant également être coupé pour augmenter le débit
- Étanches†
Inclut :
Bouchon à vis en PP
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Énergie renouvelable
Spécification
Spécification
Capacité | 500 ml (16 oz) |
Capacité (métrique) | 500 ml |
Capacité (impériale) | 200 ml (16 oz) |
Couleur | Translucide |
Description | Flacon/tubulure en PEBD |
Matériau | LDPE |
Nbre par carton | 24 |
Nb par paquet | 4 |
Closure Included | Oui |
Graduated | Non |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1426648 | Certificat de conformité | 02/04/2025 | 2402-0500 |
1418937 | Certificat de conformité | 29/03/2025 | 2402-0500 |
1337294 | Certificat de conformité | 10/12/2024 | 2402-0500 |
1416943 | Certificat de conformité | 30/10/2024 | 2402-0500 |
1415353 | Certificat de conformité | 08/10/2024 | 2402-0500 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.