Learn More
Thermo Scientific™ Flacons PEHD carrés à col large Nalgene™ avec bouchon Code produit.: 10248280
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Thermo Scientific™ Flacons PEHD carrés à col large Nalgene™ avec bouchon
GREENER_CHOICE
Code produit. 10248280
1 l, 63 mm
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
175 ml
250 ml
500 ml
1 l
Taille du bouchon:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Code produit. 10248280
Marque: Thermo Scientific™ 21140032
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Remplissez facilement ces flacons en PEHD à col large carrés qui offrent une excellente résistance chimique, ce qui les rend adaptés à une grande variété d’utilisations.
Les flacons carrés en PEHD à col large Thermo Scientific™ Nalgene™ sont faciles à remplir. Le PEHD présente une excellente résistance chimique à la plupart des acides, bases et alcools, de sorte que ces flacons conviennent à un large éventail d’utilisations. Conviennent à la congélation jusqu’à -100°C (-148°F).
  • Grâce à une excellente résistance chimique à la plupart des acides, bases et alcools, ces flacons sont des récipients idéaux pour protéger des échantillons précieux.
  • Leur forme rectangulaire permet de les placer facilement dans un congélateur de stockage jusqu’à -100°C (-148°F).
  • Les bouchons à vis en polypropylène sans joint assurent une étanchéité ultime†, sans recourir au joint qui peut se déformer, entraîner des fuites ou contaminer vos réactifs.
  • Étanches†
Inclut :
Bouchons à vis en polypropylène
Informations sur le recyclage : Les flacons en PEHD réutilisables Nalgene sont conçus pour durer de nombreuses années dans des conditions de laboratoire typiques. Pourtant, comme pour tous les produits durables, ils doivent être retirés et remplacés à terme. Les flacons en PEHD Nalgene et leur emballage sont facilement recyclables. Veuillez recycler les boîtes de carton ondulé et les sacs en PEBD dans lesquels vos flacons Nalgene sont conditionnés. En fin de vie du produit, lavez et recyclez vos flacons en PEHD Nalgene.
Avantages Greener Choice
  • Les avantages environnementaux comprennent:
    • Énergie renouvelable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 1000 ml (32 oz)
Capacité (métrique) 1 l
Capacité (impériale) 32 oz
Couleur Naturels, transparents
Description Flacon carré à col large
Diamètre (impériale) 3,7 po
Diamètre (impériale) intérieur de col 2,1 pouces
Diamètre (métrique) intérieur de col 53 mm
Matériau HDPE
Nbre par carton 24
Nb par paquet 6
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Naturel, translucide
Certifications/Conformité USP classe VI ; FDA - 21 CFR
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Large
Forme Carré
ACT Label Oui
Hauteur (métrique) 181 mm
Type de produit Flacon carré à col large
Largeur (impériale) 3,74 in
Hauteur (impériale) 7,1 in
Joint de fermeture Sans joint
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 63 mm
Diamètre (métrique) 95 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1422787 Type de certificatCertificat de conformité Date21/02/2025 Catalog Number2114-0032
Numéro de lot1310852 Type de certificatCertificat de conformité Date10/12/2024 Catalog Number2114-0032
Numéro de lot1408883 Type de certificatCertificat de conformité Date03/08/2024 Catalog Number2114-0032
Numéro de lot1392716 Type de certificatCertificat de conformité Date22/09/2023 Catalog Number2114-0032
Numéro de lot1391067 Type de certificatCertificat de conformité Date01/09/2023 Catalog Number2114-0032
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Flacons PEHD carrés à col large Nalgene™ avec bouchon >