Learn More
Thermo Scientific™ Flacons carrés à col large en PEHD Nalgene™ avec bouchon : conditionnés en vrac
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 10661864
Click to view available options
Capacité (métrique):
60mL
175 ml
250mL
500mL
1000mL
Taille du bouchon:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Conditionnement:
1000 pièces
125 pièces
250 pièces
50 pièces
Code produit. 10661864
Marque: Thermo Scientific™ 3121140032
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Remplissez et versez facilement grâce aux flacons carrés à col large, dotés de graduations moulées pour faciliter la mesure et des parois robustes et uniformes qui résistent aux fissures et aux perforations.
Remplissez et versez facilement avec les flacons carrés en PEHD à col large Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon. Dotés de graduations moulées pour une mesure facile et des parois uniformes et durables qui résistent à la séparation ou à la perforation, ces flacons translucides offrent des niveaux de liquide visibles et sont livrés dans une conception carrée compacte.
Caractéristiques :
  • Large col facilitant le remplissage et le versement
  • Résistants aux produits chimiques et incassables
  • Bouchons en PP étanches† sans joint
Informations de commande :
Les flacons et les bouchons sont conditionnés dans des sachets en PE distincts à l’intérieur d’un même carton.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 32 oz., 1000 ml
Capacité (métrique) 1000mL
Capacité (impériale) 32 oz
Couleur Naturel
Description Flacon carré à col large
Diamètre (impériale) intérieur de col 2 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 53mm
Matériau HDPE
Nbre par carton 50
Nb par paquet 50
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Naturel, translucide
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI.
Closure Included Oui
Graduated Oui
Bouche Large
Forme Carré
Hauteur (métrique) 181 mm
Type de produit Flacon carré à col large
Largeur (impériale) 3,72 in
Hauteur (impériale) 7,1 in
Joint de fermeture Sans joint
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 63 mm
Diamètre (métrique) 95 mm carré
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.