Learn More
Thermo Scientific™ Flacons Erlenmeyer en PETG à usage unique Nalgene™ avec fond à déflecteurs : Stérile
Réduisez le temps de préparation et évitez les risques de contamination avec ces flacons à usage unique, idéaux pour la suspension de culture cellulaire, la préparation de milieux, le mélange et le stockage.
75.50€ - 267.00€
Spécification
Matériau | PETG |
---|---|
Nb par paquet | 1 |
Revêtement de surface | Néant |
Autoclavable | Non autoclavable |
Jetable | Oui |
Alert:
† Les classeurs de validation sont tenus à la disposition de notre clientèle qui peut les utiliser au cours du processus de validation des produits. Si vous souhaitez recevoir ces documents confidentiels, contactez : rocregsupport@thermofisher.com. Lorsque vous nous aurez transmis votre demande, un accord de confidentialité à compléter vous sera envoyé.
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10395012
|
Thermo Scientific™
4113-0125 |
125 ml | 38-430 mm | Solide, non ventilé |
248.00€
24 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10764033
|
Thermo Scientific™
4113-0250 |
250 ml | 38-430 mm | Solide, non ventilé |
146.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10345112
|
Thermo Scientific™
4113-0500 |
500 ml | 45-430 mm | Solide, non ventilé |
182.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10621513
|
Thermo Scientific™
4113-1000 |
1 000 ml | 45-430 mm | Solide, non ventilé |
75.50€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10599592
|
Thermo Scientific™
4113-2000 |
2 000 ml | 45-430 mm | Solide, non ventilé |
108.00€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10750664
|
Thermo Scientific™
4113-2800 |
2 800 ml | 70 mm | Solide, non ventilé |
155.00€
4 pièces |
Expédition estimée: 18-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10529962
|
Thermo Scientific™
4116-0125 |
125 ml | 38-430 mm | Ventilé |
257.72€
24 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
10403972
|
Thermo Scientific™
4116-0250 |
250 ml | 38-430 mm | Ventilé |
267.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
10082332
|
Thermo Scientific™
4116-0500 |
500 ml | 45-430 mm | Ventilé |
210.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
10206582
|
Thermo Scientific™
4116-1000 |
1 000 ml | 45-430 mm | Ventilé |
169.00€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
10434162
|
Thermo Scientific™
4116-2000 |
2 000 ml | 45-430 mm | Ventilé |
117.00€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||
10228602
|
Thermo Scientific™
4116-2800 |
2 800 ml | 70 mm | Ventilé |
168.71€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Réduisez le temps de préparation et évitez les risques de contamination avec ces flacons Erlenmeyer à fond à baffles à usage unique Thermo Scientific™ Nalgene™, idéaux pour la suspension de culture cellulaire, la préparation de milieux, le mélange et le stockage. Le PETG transparent est robuste et incassable pour une plus grande sécurité personnelle. Toutes les tailles sont disponibles ventilées ou non ventilées.
Caractéristiques :- Stérile et à usage unique pour réduire le risque de contamination
- Sans BPA
- Réduction en cas d’autoclavage pour une diminution des déchets présentant un risque biologique
- Graduations pour une évaluation rapide du volume
Spécification
PETG | |
Néant | |
Oui | |
Stérile |
1 | |
Non autoclavable | |
Oui | |
À baffles |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.