Learn More
Thermo Scientific™ Flacons Erlenmeyer en PETG à usage unique Nalgene™ avec fond à déflecteurs : Stérile
Réduisez le temps de préparation et évitez les risques de contamination avec ces flacons à usage unique, idéaux pour la suspension de culture cellulaire, la préparation de milieux, le mélange et le stockage.
Marque: Thermo Scientific™ 4113-2000
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 1.13940kg
Alert:
† Les classeurs de validation sont tenus à la disposition de notre clientèle qui peut les utiliser au cours du processus de validation des produits. Si vous souhaitez recevoir ces documents confidentiels, contactez : rocregsupport@thermofisher.com. Lorsque vous nous aurez transmis votre demande, un accord de confidentialité à compléter vous sera envoyé.
Description
Réduisez le temps de préparation et évitez les risques de contamination avec ces flacons Erlenmeyer à fond à baffles à usage unique Thermo Scientific™ Nalgene™, idéaux pour la suspension de culture cellulaire, la préparation de milieux, le mélange et le stockage. Le PETG transparent est robuste et incassable pour une plus grande sécurité personnelle. Toutes les tailles sont disponibles ventilées ou non ventilées.
- Stérile et à usage unique pour réduire le risque de contamination
- Réduction en cas d’autoclavage pour une diminution des déchets présentant un risque biologique
- Graduations pour une évaluation rapide du volume
- Excellent support de validation : Dossier de validation disponible sur demande†
Remarque :
† Les dossiers de validation sont tenus à la disposition de notre clientèle qui peut les utiliser au cours du processus de validation des produits. Si vous souhaitez recevoir ces documents confidentiels, contactez : rocregsupport@thermofisher.com. Lorsque vous nous aurez transmis votre demande, un accord de confidentialité à compléter vous sera envoyé.
Spécification
64 oz. | |
PETG | |
1 | |
Néant | |
Oui | |
Étroit | |
À baffles | |
45-430 mm |
2 000 ml | |
4 | |
Erlenmeyer | |
Non autoclavable | |
Oui | |
Stériles | |
Solide, non ventilé |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.