Learn More
Thermo Scientific™ Kit économique de remplissage et de remise à zéro automatique pour burette Nalgene™
GREENER_CHOICE
Le kit de remplissage et de remise à zéro automatique pour burette Thermo Scientific Nalgene
Marque:  Thermo Scientific™ 3645-2550
133.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11315584
  • 139.00€ / 4 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Le kit de remplissage et de remise à zéro automatique pour burette Thermo Scientific Nalgene
Consignes d’utilisation :
Le tube de remplissage en polypropylène se branche à l’extrémité de la tubulure de transfert et est inséré dans le col de la burette à l’aide de l’adaptateur fourni. Ajustez la pointe du tube de remplissage de façon à ce qu’elle soit juste au-dessus du repère zéro de votre burette. Appuyez sur la bouteille pour remplir la burette au-dessus du repère zéro. Lorsque vous relâchez la pression sur la bouteille, l’excédent d’agent titrant sera réaspiré dans la bouteille-réservoir en laissant le niveau de l’agent titrant dans la burette à la ligne zéro.
Inclut :
  • Flacon de pression en polyéthylène basse densité de 1 000 ml
  • Longueur de 4′ (1,2 m) de tubulure en PVC transparent et flexible
  • Tube de remplissage
  • Adaptateur
  • Bouchon pour flacon de réactif.
Burette non incluse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Buret de 25 ou 50 ml
1
Flacon souple de 1 000 ml, tubulure PVC de 4 pieds, tube de remplissage, adaptateur et bouchon
PEBD
4
Kit remplisseur de burette
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot7450108010 Type de certificatCertificat de conformité Date05/03/2025 Catalog Number3645-2550
Numéro de lot7444972010 Type de certificatCertificat de conformité Date12/01/2025 Catalog Number3645-2550
Numéro de lot7442462010 Type de certificatCertificat de conformité Date12/01/2025 Catalog Number3645-2550
Numéro de lot7186028010-COC Type de certificatCertificat de conformité Date12/04/2017 Catalog Number3645-2550
Numéro de lot7125336020-COC Type de certificatDéclaration de conformité Date24/03/2017 Catalog Number3645-2550
Nom du produit
Thermo Scientific™ Kit économique de remplissage et de remise à zéro automatique pour burette Nalgene™ > Kit remplisseur de burette à remise à zéro automatique
Burette non incluse