Learn More
Thermo Scientific™ Pissettes de sécurité Nalgene™ Right-to-Understand avec étiquetage conforme au Système Général Harmonisé (SGH)
GREENER_CHOICE
Évitez les accidents chimiques en laboratoire grâce aux pissettes Thermo Scientific™ Nalgene™ avec marquage spécifique. Les flacons sont marqués selon le Système Général Harmonisé (SGH).
49.35€ - 61.40€
Spécification
Capacité 500 ml (16 oz)
Capacité (métrique) 500 ml
Capacité (impériale) 16 oz
Matériau PEBD
Closure Included Oui
Consulter d'autres spécifications
Alert:
AVERTISSEMENT : Lavez à la main les pissettes en PEBD avec un détergent doux, non abrasif. Rincez ensuite à l’eau courante puis effectuez un dernier rinçage à l’eau distillée ou désionisée. Pour éviter de rayer le plastique ou le marquage n’utilisez pas de nettoyants abrasifs ou de tampons à récurer. N’autoclavez PAS les pissettes en PEBD.
Produits 6
Code produit Marque Couleur de bouchon Chemical Label Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur de bouchon Chemical Label Prix Quantité et disponibilité  
15343368
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
2428-0507
Naturel Deionized Water
61.25€
6 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
15393358
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
2428-0504
Jaune Isopropanol
61.25€
6 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
15323368
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
2428-0505
Naturel Distilled Water
61.40€
6 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15363358
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
2428-0503
Vert Methanol
49.85€
6 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15333358
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
2428-0502
Blanc Ethanol
61.25€
6 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
15333368
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
2428-0506
Blanc Sodium Hypochlorite
49.35€
6 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
Évitez les accidents chimiques en laboratoire grâce aux pissettes en PEBD Nalgene™ avec marquage spécifique. Les flacons sont préétiquetés avec l’identification des produits chimiques et les informations de manipulation en toute sécurité selon les spécifications du Système général harmonisé de classification (SGH) applicables aux récipients de laboratoire secondaires. Les pissettes sont prêtes à l’emploi lorsque vous transférez des produits chimiques de laboratoire classiques depuis les récipients du fabricant'. Les pissettes à ventilation automatique éliminent le risque d’auto-distribution des flacons.
  • Les flacons sont fabriqués à partir de matériaux Nalgene de haute qualité pour un faible taux de matières extractibles et une longue durée de vie en laboratoire
  • Imprimé uniquement avec des informations de sécurité chimique du Système général harmonisé de classification (SGH).  Aucun autre système d'étiquetage n’est utilisé sur les pissettes afin d’éviter toute confusion
  • Code couleur pour faciliter l’identification des produits chimiques  en un seul coup d’œil
  • Les buses de distribution sont soigneusement moulées pour produire un débit droit et permettre une distribution de précision, en toute sécurité
  • Ventilation automatique pour que le contenu reste dans le flacon, sans aucun risque de fuite
  • Conçus pour une distribution par le dessus avec un bouchon et une tige moulés dans une seule pièce pour une distribution étanche et uniforme
Garantie : La garantie limitée standard de Thermo Fisher Scientific s'applique. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur thermoscientific.com ou contactez votre représentant commercial.
AVERTISSEMENT : Lavez à la main les pissettes en PEBD avec un détergent doux, non abrasif. Rincez ensuite à l’eau courante puis effectuez un dernier rinçage à l’eau distillée ou désionisée. Pour éviter de rayer le plastique ou le marquage n’utilisez pas de nettoyants abrasifs ou de tampons à récurer. N’autoclavez PAS les pissettes en PEBD.
Spécification
Spécification
500 ml (16 oz)
16 oz
Oui
Non
Cylindrique
28 mm
Oui
500 ml
PEBD
Non autoclavable
Étroit
Pissette de sécurité
Bouchon à vis