Learn More
Thermo Scientific™ Pissettes de sécurité Nalgene™ Right-to-Understand avec étiquetage conforme au Système Général Harmonisé (SGH)
GREENER_CHOICE
Code produit. 15343368
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Blanc
Jaune
Naturel
Vert
Chemical Label:
Eau distillée
Eau déionisée
Hypochlorite de sodium
Isopropanol
Méthanol
Éthanol
Conditionnement:
6 pièces
AVERTISSEMENT : Lavez à la main les pissettes en PEBD avec un détergent doux, non abrasif. Rincez ensuite à l’eau courante puis effectuez un dernier rinçage à l’eau distillée ou désionisée. Pour éviter de rayer le plastique ou le marquage n’utilisez pas de nettoyants abrasifs ou de tampons à récurer. N’autoclavez PAS les pissettes en PEBD.
Code produit. 15343368
Marque: Thermo Scientific™ 24280507
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
AVERTISSEMENT : Lavez à la main les pissettes en PEBD avec un détergent doux, non abrasif. Rincez ensuite à l’eau courante puis effectuez un dernier rinçage à l’eau distillée ou désionisée. Pour éviter de rayer le plastique ou le marquage n’utilisez pas de nettoyants abrasifs ou de tampons à récurer. N’autoclavez PAS les pissettes en PEBD.
Évitez les accidents chimiques en laboratoire grâce à ces pissettes. Les flacons sont marqués selon le Système Général Harmonisé (SGH).
Évitez les accidents chimiques en laboratoire grâce aux pissettes en PEBD Nalgene™ avec marquage spécifique. Les flacons sont préétiquetés avec l’identification des produits chimiques et les informations de manipulation en toute sécurité selon les spécifications du Système général harmonisé de classification (SGH) applicables aux récipients de laboratoire secondaires. Les pissettes sont prêtes à l’emploi lorsque vous transférez des produits chimiques de laboratoire classiques depuis les récipients du fabricant'. Les pissettes à ventilation automatique éliminent le risque d’auto-distribution des flacons.
  • Les flacons sont fabriqués à partir de matériaux Nalgene de haute qualité pour un faible taux de substances extractibles et une longue durée de vie en laboratoire
  • Imprimé uniquement avec des informations de sécurité chimique du Système général harmonisé de classification (SGH).  Aucun autre système d'étiquetage n’est utilisé sur les pissettes afin d’éviter toute confusion
  • Code couleur pour faciliter l’identification des produits chimiques en un seul coup d’œil
  • Les buses de distribution sont soigneusement moulées pour produire un débit droit et permettre une distribution de précision, en toute sécurité
  • Ventilé pour empêcher l’auto-distribution
  • Conçus pour une distribution par le dessus avec un bouchon et une tige moulés dans une seule pièce pour une distribution étanche et uniforme
Garantie : La garantie limitée standard de Thermo Fisher Scientific s’applique. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur thermoscientific.com ou contactez votre représentant commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 500 ml (16 oz)
Capacité (métrique) 500 ml
Capacité (impériale) 16 oz
Couleur Naturel
Description Avec tube à tige et d’aspiration
Matériau PEBD
Nbre par carton 24
Nb par paquet 6
Couleur de bouchon Naturel
Graduations Non
Certifications/Conformité Conforme aux directives d’étiquetage GHS
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Étroit
Forme Cylindrique
Type de produit Pissette de sécurité
Chemical Label Eau déionisée
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 28 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Oui
Autoclavable Non autoclavable