Learn More
Thermo Scientific™ Pompes à vide manuelles réparables en PVC Nalgene™ avec jauge
Ces pompes à vide manuelles réparables en PVC sont faciles à utiliser, ce qui les rend parfaites pour les opérations de siphonnage, de filtration, de transfert de liquides, de purge de liquides et de vérification d’étanchéité.
322.00€ - 335.00€
Spécification
Description | Pompe manuelle en PVC Nalgene réparable avec jauge |
---|---|
Nb par paquet | 1 |
Nbre par carton | 4 |
Vide max. | 635 mm (25 po) Hg |
Type | Pompe à vide |
Code produit | Marque | Débit | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Débit | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10060691
|
Thermo Scientific™
6132-0010 |
15cc | 6132-2000 |
322.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10411991
|
Thermo Scientific™
6132-0020 |
36 cc | 6132-2000 |
335.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les pompes à vide manuelles réparables en PVC Thermo Scientific™ Nalgene™ avec jauge sont faciles à utiliser, ce qui les rend parfaites pour les opérations de siphonnage, de filtration, de transfert de liquides, de purge de liquides et de vérification d’étanchéité. Ces unités légères, scellées et auto-lubrifiées sont dotées de couvercles amovibles sur le port d’évacuation et d’un déclencheur permettant de dissiper le vide sans débrancher les pompes de la conduite. Elle atteignent rapidement une pression de 635 mm (25 in) Hg et la conservent. Le déclencheur de vide peut être manipulé avec une seule main et dissipe le vide d’une simple pression du doigt.
Caractéristiques :- La jauge surveille le vide en kPa et pouces de mercure pour fournir une indication visuelle du débit de la pompe et de la progression.
- La nouvelle conception de la poignée est plus durable et plus ergonomique.
- Le taux réglable de dissipation du vide permet un meilleur contrôle.
- La pleine pression du port d’obturation s’obtient en à peine deux courses, ce qui rend l’opération efficace.
- Le couvercle amovible sur port d’évacuation et le déclencheur permettent de dissiper le vide sans débrancher la pompe de la conduite.
- Le taux réglable de dissipation du vide est contrôlé par un déclencheur sur la pompe.
- L’embout s’adapte aux tubulures standard d’un diamètre interne de 0,63 cm (0,25 in).
- Le système peut être démonté pour réparer et remplacer les composants internes.
Contient :
Une tubulure en plastique transparent Nalgene 180 de 0,6 m (2 pieds)
Spécification
Pompe manuelle en PVC Nalgene réparable avec jauge | |
4 | |
Pompe à vide |
1 | |
635 mm (25 po) Hg |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.