Learn More
Thermo Scientific™ Pompes à vide manuelles réparables en PVC Nalgene™ avec jauge
GREENER_CHOICE
Code produit. 10411991
Click to view available options
Débit:
15cc
36 cc
À utiliser avec:
6132-2000
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10411991
Marque: Thermo Scientific™ undefined
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ces pompes à vide manuelles réparables en PVC sont faciles à utiliser, ce qui les rend parfaites pour les opérations de siphonnage, de filtration, de transfert de liquides, de purge de liquides et de vérification d’étanchéité.
Les pompes à vide manuelles réparables en PVC Thermo Scientific™ Nalgene™ avec jauge sont faciles à utiliser, ce qui les rend parfaites pour les opérations de siphonnage, de filtration, de transfert de liquides, de purge de liquides et de vérification d’étanchéité. Ces unités légères, scellées et auto-lubrifiées sont dotées de couvercles amovibles sur le port d’évacuation et d’un déclencheur permettant de dissiper le vide sans débrancher les pompes de la conduite. Elle atteignent rapidement une pression de 635 mm (25 in) Hg et la conservent. Le déclencheur de vide peut être manipulé avec une seule main et dissipe le vide d’une simple pression du doigt.
Caractéristiques :
  • La jauge surveille le vide en kPa et pouces de mercure pour fournir une indication visuelle du débit de la pompe et de la progression.
  • La nouvelle conception de la poignée est plus durable et plus ergonomique.
  • Le taux réglable de dissipation du vide permet un meilleur contrôle.
  • La pleine pression du port d’obturation s’obtient en à peine deux courses, ce qui rend l’opération efficace.
  • Le couvercle amovible sur port d’évacuation et le déclencheur permettent de dissiper le vide sans débrancher la pompe de la conduite.
  • Le taux réglable de dissipation du vide est contrôlé par un déclencheur sur la pompe.
  • L’embout s’adapte aux tubulures standard d’un dia. int. de 0,25″ (63 cm)
  • Le système peut être démonté pour réparer et remplacer les composants internes.
Inclut :
Une tubulure en plastique transparent Nalgene 180 de 2′ (0,6 m)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Pompe manuelle en PVC Nalgene réparable avec jauge
Nb par paquet 1
Nbre par carton 4
Vide max. 635 mm (25 in) Hg
Débit 36 cc
Type Pompe à vide
À utiliser avec 6132-2000
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.