Description
Manufactured from polypropylene for superior chemical and thermal resistance; imprinted with Autoclavable. Azlon™ Polypropylene Wash Bottles are fitted with a one-piece polypropylene closure.
- Pissettes à épaulements carrés
- Autoclavable jusqu’à 121°C
- Les bouchons conservent leur forme d’utilisation
- Embout de précision pour un réglage fin du jet de liquide
- Flacons translucides non imprimés
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 500 ml |
Couleur | Translucide |
Matériau | PP |
Quantité | 5/boîte |
Couleur de bouchon | Blanc |
Autoclavable | Autoclavable |
Bouche | Large |
Chemical Label | Autoclavable |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Type de bouchon | Bouchon sans aération |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Pissette en polypropylène Azlon™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu