Learn More
Thermo Scientific™ Filtres pour bouchons de flacons réutilisables en polysulfone Nalgene™
Associez la commodité d’un filtre pour bouchon de flacon à l’économie d’un produit réutilisable. Vissez fermement le dispositif sur les flacons de milieu de culture en verre à col de 33 ou 45 mm.
227.00€ - 242.00€
Product Code | Brand | Capacité (métrique) | Filetage (métrique) | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Capacité (métrique) | Filetage (métrique) | Price | Quantity & Availability | ||||
10231751
|
Thermo Scientific™
DS0320-2545 |
250 mL | 45 mm |
242.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10343401
|
Thermo Scientific™
DS0320-5033 |
500 mL | 33 mm |
227.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10465781
|
Thermo Scientific™
DS0320-5045 |
500 mL | 45 mm |
227.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Cet ensemble de filtration adaptable sur flacon réutilisable est à la fois pratique et économique. Les filtres pour bouchons de flacons réutilisables en polysulfone non cytotoxiques Thermo Scientific™ Nalgene™ se vissent en toute sécurité sur les flacons de milieu en verre dotés de cols de 33 ou 45 mm.
- Disponibles en 250 et 500 ml
- Le polysulfone est robuste, lavable et autoclavable
- Graduations moulées pour une visualisation rapide du volume d’échantillon
- L’adaptateur de tubulure en polypropylène peut être bourré de coton pour une ventilation stérile durant l’autoclavage
- La plaque-support amovible pour les membranes de stérilisation offre un débit maximum et une cadence optimale
- Ces filtres accueillent des tubulures à vide de 6 à 8 mm (0,25 à 0,3125 in) de diamètre interne
Specifications
Polysulfone | |
Autoclavables |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.