Learn More
Thermo Scientific™ Filtres pour bouchons de flacons réutilisables en polysulfone Nalgene™
Associez la commodité d’un filtre pour bouchon de flacon à l’économie d’un produit réutilisable. Vissez fermement le dispositif sur les flacons de milieu de culture en verre à col de 33 ou 45 mm.
Marque: Thermo Scientific™ DS0320-5045
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.31500kg
Description
Cet ensemble de filtration adaptable sur flacon réutilisable est à la fois pratique et économique. Les filtres pour bouchons de flacons réutilisables en polysulfone non cytotoxiques Thermo Scientific™ Nalgene™ se vissent en toute sécurité sur les flacons de milieu en verre dotés de cols de 33 ou 45 mm.
- Disponibles en 250 et 500 ml
- Le polysulfone est robuste, lavable et autoclavable
- graduations moulées pour une visualisation rapide du volume d’échantillon
- L’adaptateur de tubulure en polypropylène peut être bourré de coton pour une ventilation stérile durant l’autoclavage
- La plaque de support amovible pour les membranes de stérilisation offre un débit maximum et un rendement optimal
- Ces filtres accueillent des tubulures à vide de 6 à 8 mm (0,25 à 0,3125 po) de dia. int.
- Disponibles en 250 et 500 ml
- Le polysulfone est robuste, lavable et autoclavable
- graduations moulées pour une visualisation rapide du volume d’échantillon
- L’adaptateur de tubulure en polypropylène peut être bourré de coton pour une ventilation stérile durant l’autoclavage
- La plaque de support amovible pour les membranes de stérilisation offre un débit maximum et un rendement optimal
- Ces filtres accueillent des tubulures à vide de 6 à 8 mm (0,25 à 0,3125 po) de dia. int.
Spécification
500 mL | |
Autoclavables | |
45 mm |
PSU | |
1 Ea. |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.