Learn More
Thermo Scientific™ Éprouvettes graduées en polypropylène Nalgene™
Réalisez vos applications avec précision grâce aux éprouvettes graduées en polypropylène Thermo Scientific™ Nalgene™ équipées d’un large bec verseur et de graduations intégrées.
Marque: Thermo Scientific™ 3662-2000
76.32 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.43650kg
Description
Réalisez vos applications avec précision grâce aux éprouvettes graduées en polypropylène Thermo Scientific™ Nalgene™ équipées d’un large bec verseur, de graduations intégrées et d’une large base bleue. Parce qu’elles sont dépourvues de ménisque, rien ne gêne la lecture, ce qui élimine les conjectures. Les éprouvettes peuvent être stérilisées chimiquement et sont adaptées à un usage alimentaire.
- Excellente résistance chimique pour un large éventail de solutions
- Résiste à des températures atteignant 135°C (275°F) dans une grande variété d’utilisations
- Autoclavables (l’autoclavage affecte la précision)
- Graduations intégrées par sérigraphie facilitant la lecture (modèles de 10 ml à 1 litre uniquement)
Informations de commande :
Conditionnement individuel
Spécification
2000 mL | |
±12 ml | |
Conforme aux normes CFR 21, partie 177.1520 et ASTM™ E 1272 classe B, ainsi qu’à toutes les exigences de la norme ISO 6706 | |
Pour son volume contenu, pour délivrer un volume donné | |
200 ml à 2 000 ml par incréments de 20 ml | |
20 ml | |
± 12.0 ml | |
Rond | |
3,19 po | |
Hexagonale | |
523,2 mm | |
Oui |
PP (polypropylène) | |
Bouteille en polypropylène graduée, 2000 ml | |
4 | |
4,08 po | |
103,6 mm | |
Autoclavables | |
121°C | |
81 mm | |
250°F | |
20,6 po | |
Bouteille graduée |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.