Learn More
Thermo Scientific™ Racks Nalgene™ pour tubes à essai à usage général en PP, tubes 20 mm
Lorsqu’ils sont vides, empilez les racks pour tubes à essai à usage général en PP Thermo Scientific™ Nalgene™ avec tout autre rack de même longueur.
62.55€ - 76.70€
Spécification
Type de produit | Rack pour tubes à essai |
---|---|
Autoclavable | Non autoclavable |
Couleur | Blanc |
Matériau | polypropylène |
Empilables | Non |
Code produit | Marque | Array | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Array | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10579841
![]() |
Thermo Scientific™
5930-0016 |
4 x 10 | Tubes 13 -16mm |
62.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10179970
![]() |
Thermo Scientific™
5930-0020 |
4 x 10 | Tubes 16 -20mm |
76.70€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10672591
![]() |
Thermo Scientific™
5930-0030 |
3 x 8 | Tubes 21-25 mm |
62.55€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
Description
Les portoirs universels en polypropylène Thermo Scientific™ Nalgene sont disponibles avec des poignées pour un transport facile.
Lorsqu'ils sont vides, ils peuvent être empilés avec n'importe quels autres portoirs de même longueur. Les orifices sont repérés par des chiffres et des lettres moulés pour une identification aisée des tubes.
- Les orifices sont repérés par des chiffres et des lettres moulés pour une identification aisée des tubes.
- Leurs poignées rendent ces portoirs faciles à transporter
- S'empilent sur d'autres portoirs de même longueur pour économiser de la place lorsqu'ils ne sont pas utilisés
- Leur haute résistance aux produits chimiques les rend compatibles pour de nombreuses substances chimiques de laboratoire
- Grâce à leur densité supérieure à celle de l'eau, ces portoirs ne flottent pas mais restent immergés dans les bains-marie
Spécification
Rack pour tubes à essai | |
Blanc | |
Non | |
1 | |
4,5 po |
Non autoclavable | |
polypropylène | |
4 | |
11.5cm |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.