Learn More
Thermo Scientific™ Racks Nalgene™ pour tubes à essai à usage général en PP, tubes 20 mm
Description
Les portoirs universels en polypropylène Thermo Scientific™ Nalgene sont disponibles avec des poignées pour un transport facile.
Lorsqu'ils sont vides, ils peuvent être empilés avec n'importe quels autres portoirs de même longueur. Les orifices sont repérés par des chiffres et des lettres moulés pour une identification aisée des tubes.
- Leur haute résistance aux produits chimiques les rend compatibles pour de nombreuses substances chimiques de laboratoire
- Grâce à leur densité supérieure à celle de l’eau, ces portoirs ne flottent pas mais restent immergés dans les bains-marie
Remarque :
Ces portoirs ne sont PAS autoclavables
Spécification
Spécification
| Type de produit | Rack pour tubes à essai |
| Description | Porte- tube à essai |
| Array | 4 x 10 |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Blanc |
| Capacité | Tubes (16 à 20 mm) |
| Matériau | polypropylène |
| Positions | 40 |
| Forme | Rectangle |
| Étagères | 3 niveaux |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.