Learn More
Thermo Scientific™ Étiquettes en polyoléfine Nalgene™
Les étiquettes en polyoléfine Thermo Scientific Nalgene résistent à l’eau, aux rayons UV et aux produits chimiques.
76.15€ - 409.00€
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11333482
|
Thermo Scientific™
6319-0010 |
22mm | 22 mm |
305.00€
4000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10713052
|
Thermo Scientific™
6319-0015 |
20mm | 38 mm |
409.00€
3250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11319821
|
Thermo Scientific™
6319-0020 |
25mm | 67 mm |
76.15€
300 pièces |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11394555
|
Thermo Scientific™
6319-0030 |
13mm | 44 mm |
349.00€
4000 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11353482
|
Thermo Scientific™
6319-0040 |
51mm | 102 mm |
312.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les étiquettes en polyoléfine Thermo Scientific Nalgene résistent à l’eau, aux rayons UV et aux produits chimiques.
Ces étiquettes pré-découpées ont un adhésif autocollant au verso et des angles arrondis qui permettent de les retirer facilement de leur support.
- Filées-liées.
- Résistent à la lumière ultraviolette, à la moisissure, aux produits chimiques et à la poussière.
- Ne se décolorent pas, ne se craquèlent pas, ne se déchirent pas.
- Bonne adhérence au plastique, au verre et au métal.
- Compatibles avec tous les types de stylos et crayons.
Spécification
Étiquette | |
polyoléfine |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.