Learn More
Thermo Scientific™ Étiquettes en polyoléfine Nalgene™
Description
Les étiquettes en polyoléfine Thermo Scientific Nalgene résistent à l’eau, aux rayons UV et aux produits chimiques.
Ces étiquettes pré-découpées ont un adhésif autocollant au verso et des angles arrondis qui permettent de les retirer facilement de leur support.
Caractéristiques :
- Étiquettes en polyoléfine durable
- Température nominale de 29°C
- Résistantes à la lumière ultraviolette, au mildiou, aux produits chimiques et à la saleté, et ne se décolorent, ne se fissurent ou ne se déchirent pas
- Excellentes pour le marquage des lames microscopiques—le support adhère parfaitement à n’importe quelle surface en plastique, verre ou métal
- Chimiquement compatibles avec la plupart des réactifs de laboratoire, bien que les solvants puissent dissoudre l’adhésif
- Autoclavables
- Formatées pour une configuration facile dans les programmes de traitement de texte ; instructions incluses dans chaque boîte
Remarque : À utiliser avec tous les dispositifs d’écriture, à l’exception du crayon. Testez l’adéquation des encres spécifiques avant utilisation.
Spécification
Spécification
| Description | Étiquette en polyoléfine, 0,5 x 1,75 |
| Format | Étiquette |
| Matériau | polyoléfine |
| Type de produit | Label |
| Étiquettes par feuille | 80 |
| Nbre par carton | 4000/carton |
| Nb par paquet | 800/Bte |
| Largeur (impériale) | 1,75 po |
| Largeur (métrique) | 44 mm |
| Hauteur (impériale) | 0,5 in |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.