Learn More
Thermo Scientific™ Cloches de rechange pour cloche à vide en polyéthérimide Nalgene™
Les cloches de rechange pour cloche à vide en polyéthérimide Thermo Scientific Nalgene résistent aux produits chimiques et sont d’une couleur dominante ambrée.
Marque: Thermo Scientific™ DS5320-1212
473.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23291" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 2.80000kg
Alert:
Ne pas passer les cloches à vide à l’autoclave si elles sont utilisées pour des applications sous vide. Ne pas les utiliser avec des hydrocarbures halogénés insaturés.
Description
Les cloches de rechange pour cloche à vide en polyéthérimide Thermo Scientific Nalgene résistent aux produits chimiques et sont d’une couleur dominante ambrée.
Plus légères que le verre, elles évitent tout problème de fuite, de casse et de contamination.
Caractéristiques :- Identique aux cuves incluses avec les références n° 5305-0910 et 5305-1212
- Plus facile à manipuler que le verre, ne casse pas, ne s’ébrèche pas et ne vole pas en éclats
- Transparent
Informations de commande :
Cuve uniquement ; la plaque et les joints doivent être commandés séparément
Spécification
5 gal | |
Ambré transparent | |
Brim Cap | |
12 in | |
Chambres à vide Nalgene™ | |
12 in |
305 mm | |
Pots de rechange à vide ; 5 gal . ( 18,9 ) | |
305 mm | |
Polyéthérimide | |
18,9 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.