Learn More
Thermo Scientific™ Cloches de rechange pour cloche à vide en polyéthérimide Nalgene™
Les cloches de rechange pour cloche à vide en polyéthérimide Thermo Scientific Nalgene résistent aux produits chimiques et sont d’une couleur dominante ambrée.
255.00€ - 585.00€
Spécification
Type de bouchon | Brim Cap |
---|---|
Couleur | Ambré transparent |
Matériau | Polyéthérimide |
Type | Pots de rechange à vide ; 5 gal . ( 18,9 ) |
À utiliser avec (équipement) | Chambres à vide Nalgene™ |
Alert:
Ne pas passer les cloches à vide à l’autoclave si elles sont utilisées pour des applications sous vide. Ne pas les utiliser avec des hydrocarbures halogénés insaturés.
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10000591
|
Thermo Scientific™
DS5320-0910 |
8.3L | 222 mm | 254 mm |
255.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10719041
|
Thermo Scientific™
DS5320-1212 |
18,9 | 305 mm | 305 mm |
585.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Les cloches de rechange pour cloche à vide en polyéthérimide Thermo Scientific Nalgene résistent aux produits chimiques et sont d’une couleur dominante ambrée.
Plus légères que le verre, elles évitent tout problème de fuite, de casse et de contamination.
- Polyéthérimide.
Spécification
Brim Cap | |
Polyéthérimide | |
Chambres à vide Nalgene™ |
Ambré transparent | |
Pots de rechange à vide ; 5 gal . ( 18,9 ) |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.