Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate InVitro™ Biotainer™ Bottles and Carboys, 10L, square with handle
Code produit. 10738658
Click to view available options
:
Taille : 10 l, carré, avec poignée, bouchon de 48 mm
Code produit. 10738658
Marque: Thermo Scientific™ 341008
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Réduisez le risque de transfert de contamination et éliminez les coûts de nettoyage, de stérilisation et des validations correspondantes. Utilisez les flacons et bonbonnes stériles et prêts à l’emploi Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™ spécialement conçus pour les fabricants de produits pharmaceutiques et biologiques. Parfaits pour la congélation.
  • Leur structure en PC durable, translucide garantit l’intégrité de vos échantillons.
  • Les bouchons sont dotés d’un joint en silicone pour une parfaite étanchéité†
  • Des options de personnalisation sont disponibles pour les applications de transfert de liquide.
  • Fournis avec une importante documentation pour la validation.
  • Adaptés pour le stockage dans des conditions comprises entre -100°C et +100°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 10 l
Capacité (impériale) 338,1 oz.
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) intérieur de col 37 mm
À utiliser avec (application) Congélation
Matériau Polycarbonate
Nbre par carton 2
Stérilité Stériles
Matériau de revêtement Silicone
Certifications/Conformité USP classe VI, non toxique, USP <661>, apyrogène
Closure Included Oui
Graduated Oui
Bouche Étroit
Forme Carré avec poignée
Hauteur (métrique) 337 mm
Type de produit Flacons et bonbonnes
Hauteur (impériale) 13,3 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 48 mm
Diamètre (métrique) 255 mm
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Remarque : Ne pas utiliser sur des plaques chauffantes