Learn More
Thermo Scientific™ Cuve en PMP Nalgene™ pour densimétrie
Les éprouvettes densimétriques de 500 ml en polyméthylpentène Thermo Scientific Nalgene sont plus légers que le verre et évitent tout problème de fuite, de casse et de contamination.
Marque: Thermo Scientific™ 6230-0500
22.48 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
Prévenez la casse avec la cuve de densimètre Thermo Scientific™ Nalgene™ en PMP. Plus légère que le verre, elle présente une résistance chimique supérieure et une large base, ce qui en fait un élément très stable en laboratoire ou sur le terrain. Cette cuve transparente et autoclavable peut également être utilisée comme éprouvette pour lactodensimétrie. Cette cuve de densimètre incassable peut représenter une contribution précieuse à la sécurité du laboratoire.
- Moins lourd que le verre. Ne casse pas
- La cuve polyvalente peut également être utilisée comme cylindre pour lactodensimètre
- Résistance chimique supérieure et base large pour plus de stabilité
- Autoclavable / Transparente
- Non gradués
Remarque :
- Densimètre non inclus.
Informations sur le recyclage :
Veuillez recycler les boîtes de carton ondulé et les sacs en PEBD dans lesquels vos produits Nalgene sont conditionnés.
Spécification
2 po | |
Hydromètres et lactomètres | |
Large | |
14,25 po | |
Densimètre | |
500 ml | |
500 ml | |
6 |
Autoclavables | |
Rond | |
16,91 oz. | |
390 mm | |
50.8 mm | |
PMP (Preventive Maintenance Procedure, Procédure de maintenance préventive) | |
1 |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1425570 | Certificat de conformité | 21/03/2025 | 6230-0500 |
1422812 | Certificat de conformité | 18/02/2025 | 6230-0500 |
1405464 | Certificat de conformité | 12/06/2024 | 6230-0500 |
1381725 | Certificat de conformité | 21/03/2023 | 6230-0500 |
1375635 | Certificat de conformité | 17/02/2023 | 6230-0500 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30