Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en polyméthylpentène avec bouchons Nalgene™
Utilisez ces flacons, qui allient résistance chimique, solidité et transparence, pour le titrage, la préparation et le stockage des milieux de culture.
Marque: Thermo Scientific™ 4109-0250
45.54 EUR valable jusqu'au 2025-07-11
Utilisez le code promo "25721" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les flacons en polyméthylpentène avec bouchons en polypropylène Thermo Scientific Nalgene s'utilisent pour la titration, la préparation et le stockage des milieux de culture.
Autoclavables, ils sont une combinaison de plusieurs qualité : transparence, résistance aux composants chimiques et aux impacts, autoclavabilité.
Caractéristiques :- Excellente résistance à la majorité des réactifs de laboratoire
- De résistance chimique égale, mais de transparence supérieure, au polypropylène
- Parfaits pour la préparation et le stockage de milieux de culture et les titrations
- Tous les formats sont dotés de graduations faciles à lire
- Autoclavables / gradués
Inclut : des bouchons à vis en polypropylène
Spécification
8 oz | |
250 ml | |
12 | |
Autoclavable | |
Oui | |
Non stérile | |
À vis |
Flacon Erlenmeyer avec bouchon à vis, 250 ml | |
PMP | |
4 | |
Non | |
Étroit | |
unie | |
38 mm |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1410609 | Certificat de conformité | 20/09/2024 | 4109-0250 |
1401880 | Certificat de conformité | 20/03/2024 | 4109-0250 |
1391319 | Certificat de conformité | 20/02/2024 | 4109-0250 |
1390036 | Certificat de conformité | 04/08/2023 | 4109-0250 |
1386993 | Certificat de conformité | 30/07/2023 | 4109-0250 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.