Learn More
Thermo Scientific™ Coffrets de nettoyage pour pipettes Nalgene™
Les coffrets de nettoyage pour pipettes Thermo Scientific Nalgene comprennent tout le nécessaire pour le nettoyage des pipettes.
723.00€ - 1760.00€
Code produit | Marque | Dimensions | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10380621
|
Thermo Scientific™
5250-0040 |
B | Pipettes à : 16 po L ( 41cm ) |
723.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10731421
|
Thermo Scientific™
5250-0050 |
C | Pipettes à : 24 po L ( 61cm) |
1265.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15192283
|
Thermo Scientific™
DS5250-0060 |
F | pipettes jusqu'à 36 po L ( 81cm ) |
1760.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les coffrets de nettoyage pour pipettes Thermo Scientific Nalgene comprennent tout le nécessaire pour le nettoyage des pipettes.
Nos produits sont plus légers que le verre et évitent tout problème de fuite, de casse et de contamination. Nous sommes fiers de proposer à votre laboratoire une alternative plus sûre qui ne sacrifie pas pour autant la précision dont vous avez besoin.
- Tous les éléments sont fabriqués dans un polyéthylène haute densité très résistant.
- Ils sont également disponibles séparément.
Spécification
HDPE |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.