Learn More
Thermo Scientific™ Coffrets de nettoyage pour pipettes Nalgene™
Les coffrets de nettoyage pour pipettes Thermo Scientific Nalgene comprennent tout le nécessaire pour le nettoyage des pipettes.
Marque: Thermo Scientific™ 5250-0050
851.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les coffrets de nettoyage pour pipettes Thermo Scientific Nalgene comprennent tout le nécessaire pour le nettoyage des pipettes.
Nos produits sont plus légers que le verre et évitent tout problème de fuite, de casse et de contamination. Nous sommes fiers de proposer à votre laboratoire une alternative plus sûre qui ne sacrifie pas pour autant la précision dont vous avez besoin.
Caractéristiques :- Tous sont en polyéthylène haute densité résistant
- Les composants sont également disponibles séparément, à l’exception de la taille F (vendue uniquement en tant que kit)
Inclut :
- Un pot de pipette
- Un panier
- Un dispositif de lavage/rinçage de la taille indiquée
Spécification
Pipettes à : 24 po L ( 61cm) | |
61 cm | |
Kit de nettoyage de pipettes C | |
|
24 po | |
C | |
HDPE |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.