Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pharma-Grade Platinum-Cured Silicone Tubing
Assurez-vous des transferts de liquide systématiquement fiables et précis. Cette tubulure durable et hautement pure est idéale pour les applications pharmaceutiques, de laboratoire et de fabrication de bioprocédés.
73.15€ - 654.00€
Spécification
Type de produit | Tubulure flexible |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | Silicone (catalyse platine) |
Longueur totale (impériale) | 50 pieds |
Couleur | Translucide |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | Épaisseur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | Épaisseur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15328351
|
Thermo Scientific™
8600-0020 |
1/16 po | 1/32 po |
73.15€
15m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15662639
|
Thermo Scientific™
8600-0030 |
1/8 po | 1/16 po |
129.00€
15m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16585910
|
Thermo Scientific™
8600-0050 |
3/16 in. | 3/32 in. |
190.00€
15m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16273582
|
Thermo Scientific™
8600-0060 |
1/4 po | 1/16 po |
147.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16565830
|
Thermo Scientific™
8600-0130 |
3/8 in. | 3/32 in. |
287.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16368666
|
Thermo Scientific™
8600-0140 |
3/8 in. | 0,125 po |
374.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17774904
|
Thermo Scientific™
8600-0200 |
1/2 in. | 0,125 po |
583.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17732939
|
Thermo Scientific™
8600-0310 |
3/4 in. | 0,125 po |
654.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Réalisez des transferts de liquides systématiquement fiables et précis avec les tubulures en silicone durci au platine de qualité pharmaceutique Thermo Scientific™ Nalgene™ pour pompes péristaltiques. Ces tubulures flexibles, durables, translucides et très pures sont conçues pour une large gamme de pompes et d’applications de transfert, notamment pharmaceutiques, de laboratoire et de fabrication de bioprocédés.
- Sans goût, inodore, non cytotoxique et non hémolytique
- Exempte de plastifiants contenant des phtalates ou des peroxydes susceptibles de se répandre dans les liquides transportés.
- Surface à faible adhérence pour minimiser l’absorption de protéines et de produits alimentaires
- Autoclavable ; également stérilisable par irradiation gamma, processus chimique et oxyde d’éthylène.
- Dureté mesurée au duromètre : Shore A, 50
Informations de commande : Double emballage dans une boîte de 15,2 m
Garantie : 90 jours
Spécification
Tubulure flexible | |
Silicone (catalyse platine) | |
Translucide | |
Rayon de courbure de 4 x dia. ext. |
Autoclavables | |
50 pieds | |
Duromètre 50(A) |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.