Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pharma-Grade Platinum-Cured Silicone Tubing for Peristaltic Pumps
Assurez-vous des transferts de liquides systématiquement fiables et précis. Cette tubulure durable et de haute pureté est idéale pour les applications pharmaceutiques, de laboratoire et de bioprocédés de fabrication.
130.00€ - 262.00€
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Silicone durci au platine
Longueur totale (impériale) 25 pi
Couleur Translucide
Dureté 50 (Shore A)
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Taille de la tubulure Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Taille de la tubulure Prix Quantité et disponibilité  
17425962
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
8600-3015
15
135.00€
1 pièce
Expédition estimée: 22-09-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15102408
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
16
130.00€
7.60m
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15646398
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
8600-3017
17
160.00€
25 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15656398
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
73
262.00€
25 pièces
En stock
Description
Assurez des transferts de liquide systématiquement fiables et précis grâce aux tubulures en silicone durci au platine et de qualité pharmaceutique Thermo Scientific™ Nalgene™.Cette tubulure translucide flexible, durable et de haute pureté est conçue pour une grande variété d’applications de transfert, notamment pharmaceutiques, de laboratoire et de fabrication de bioprocédés.
  • Sans goût, inodore, non cytotoxique, apyrogène et non hémolytique
  • Exempte de plastifiants contenant des phtalates ou des peroxydes susceptibles de se répandre dans les liquides transportés.
  • Surface à faible liaison pour minimiser l’absorption de protéines et de produits alimentaires.
  • Autoclavable ; également stérilisable par irradiation gamma, processus chimique et oxyde d’éthylène.
  • Dureté mesurée au duromètre : Shore A, 50
  • Conforme aux normes sanitaires de la FDA, l’USDA, la pharmacopée des États-Unis classe VI, 24e édition et 3A
Informations de commande
Double emballage dans une boîte de 25 po (7,6 m)
Garantie : 90 jours
Remarque : non destinée à un usage invasif.
Spécification
Spécification
Autoclavable
25 pi
50 (Shore A)
Tubulure flexible
Silicone durci au platine
Translucide
Rayon de courbure 4 x dia. ext.
Vidéos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pharma-Grade Platinum-Cured Silicone Tubing for Peristaltic Pumps