Learn More
Thermo Scientific™ Béchers avec poignées en PFA Thermo Scientific Nalgene™ Code produit.: 10565781
Ajouter au panier
Thermo Scientific™ Béchers avec poignées en PFA Thermo Scientific Nalgene™
GREENER_CHOICE
Code produit. 10565781
3000 ml
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
3000 ml
Non conçus pour être posés sur une plaque chauffante.
Code produit. 10565781
Marque: Thermo Scientific™ DS15113000
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Non conçus pour être posés sur une plaque chauffante.
Réalisez des applications de haute pureté qui utilisent des agents oxydants forts, des acides, des hydrocarbures et des cétones avec ces béchers gradués en PFA avec poignées.
Les béchers avec poignée Thermo Scientific Nalgene en PFA sont dotés d'une résistance chimique exceptionnelle et peuvent être utilisés régulièrement pour les applications nécessitant une très grande pureté.
Peuvent être utilisés (et ré-utilisés) avec des agents d'oxydations forts, des hydrocarbones et des cétones.
  • Résiste à l’exposition à des températures extrêmes de -270° à +250°C
  • Rigides et translucides, permettant un aperçu facile et cohérent des niveaux de liquides
  • Les graduations moulées en oz et en ml ne s’usent pas avec une utilisation continue ou des lavages
  • L’excellente résistance chimique aux agents oxydants forts, aux acides, aux hydrocarbures et aux cétones rend ces béchers utiles pour une large gamme d’applications de haute pureté
  • La poignée rectangulaire moulée permet une manipulation et un versement faciles et sûrs
  • Autoclavables
Avantages Greener Choice
  • Les avantages environnementaux comprennent:
    • Énergie renouvelable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Naturel, translucide
Description Bécher avec poignée en PFA 3000 ml
Capacité (métrique) 3000 ml
Matériau PFA
Type Bécher
Autoclavable Autoclavable
Jetable Non
Graduated Oui
Scale Double échelle moulée
Modèle Poignée
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1298882 Type de certificatCertificat de conformité Date10/12/2024 Catalog NumberDS1511-3000
Numéro de lot1408852 Type de certificatCertificat de conformité Date28/06/2024 Catalog NumberDS1511-3000
Numéro de lot1396538 Type de certificatCertificat de conformité Date03/12/2023 Catalog NumberDS1511-3000
Numéro de lot1391938 Type de certificatCertificat de conformité Date01/09/2023 Catalog NumberDS1511-3000
Numéro de lot1380080 Type de certificatCertificat de conformité Date14/04/2023 Catalog NumberDS1511-3000
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Béchers avec poignées en PFA Thermo Scientific Nalgene™ >