Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à sérum en PETG Nalgene™, à sertir : modules stériles sous film thermorétracté
Protection contre les fuites, les chocs et la contamination. Les flacons de sérum en PETG Nalgene avec finition sertie sont plus légers que les flacons en verre et sont conçus pour être utilisés avec des bouchons et des capsules.
415.00€ - 1423.00€
Spécification
Description | Flacons à sérum |
---|---|
Couleur | Transparent |
Matériau | PETG |
Stérilité | Stérile |
Gamme de produits | Nalgene™ |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10282473
|
Thermo Scientific™
342030-0003 |
3 ml | 13 mm |
1423.00€
3451 pièces |
Expédition estimée: 02-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10292853
|
Thermo Scientific™
342030-0005 |
5 ml | 20 mm |
872.00€
1932 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10202863
|
Thermo Scientific™
342030-0010 |
10 ml | 20 mm |
632.00€
1260 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10632824
|
Thermo Scientific™
342030-0020 |
20 ml | 20 mm |
415.00€
612 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Protection contre les fuites, les chocs et la contamination. Les flacons de sérum en PETG Thermo Scientific™ Nalgene avec finition sertie sont plus légers que les flacons en verre et sont conçus pour être utilisés avec des bouchons et des capsules.
- PETG
- Non cytotoxiques
- Apyrogènes
- Emballés dans des modules sous film thermorétracté sans plateau
- Conformes à la norme USP classe VI
- Stériles au niveau d’assurance stérilité (SAL) de 10-6
Informations de commande :
Les flacons de sérum sont conditionnés dans des modules sous film thermorétracté sans plateau. Bouchons non inclus.
Spécification
Flacons à sérum | |
PETG | |
Nalgene™ | |
ISO 13485:2016 | |
Bouchon, capuchon |
Transparent | |
Stérile | |
Bouchons et capsules (non inclus) | |
Flacon de sérum |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.