Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à sérum en PETG Nalgene™, à sertir : modules stériles sous film thermorétracté
Protection contre les fuites, les chocs et la contamination. Les flacons de sérum en PETG Nalgene avec finition sertie sont plus légers que les flacons en verre et sont conçus pour être utilisés avec des bouchons et des capsules.
Marque: Thermo Scientific™ 342030-0005
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 9.22500kg
Description
Protection contre les fuites, les chocs et la contamination. Les flacons de sérum en PETG Thermo Scientific™ Nalgene avec finition sertie sont plus légers que les flacons en verre et sont conçus pour être utilisés avec des bouchons et des capsules.
Caractéristiques :
- PETG
- Non cytotoxiques
- Apyrogènes
- Emballés dans des modules sous film thermorétracté sans plateau
- Conformes à la norme USP classe VI
- Stérile à 10-6 SAL
Informations de commande :
Les flacons de sérum sont conditionnés dans des modules conditionnés sous film plastique thermorétracté sans plateau. Bouchons et capsules non inclus.
Spécification
Flacons à sérum | |
Transparent | |
PETG | |
5 ml | |
276 | |
Nalgene™ | |
Bouchons et capsules (non inclus) | |
1932 sachets, 276 boîtes | |
Flacon de sérum | |
Bouchon, capuchon |
13 mm | |
22 mm | |
Stérile | |
1932 | |
1/6 oz | |
5 mL | |
40 mm | |
ISO 13485:2016 | |
20 mm |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.