Learn More
Thermo Scientific™ Tubes à centrifuger en polycarbonate grande vitesse Nalgene™ Oak Ridge avec bouchon d’étanchéité
GREENER_CHOICE
Ces tubes à centrifuger en polycarbonate, résistants et transparents, disponibles avec bouchons de scellage pour une utilisation jusqu’à 50 000 x g, permettent de voir aisément les contenus.
146.00€ - 290.00€
Spécification
Matériau du bouchon PP (polypropylène)
Matériau Polycarbonate
Nbre par carton 50
Nb par paquet 10
Stérilité Non stérile
Consulter d'autres spécifications
Alert:
L’autoclavage répété réduit la durée de vie des tubes en PC. Les tubes doivent être remplis à au moins 80% de leur capacité pour obtenir de bonnes performances.
Produits 4
Code produit Marque Capacité (métrique) Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité (métrique) Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
10402121
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
3138-0030
30 ml 102,6 mm 25,8 mm
290.00€
10 pièces
Expédition estimée: 02-07-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10088800
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
3138-0010
10 ml 83,8 mm 16,1 mm
146.00€
10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
10088810
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
3138-0050
50 ml 114,8 mm 28,8 mm
264.00€
10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10179900
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Thermo Scientific™
3138-0016
16 ml 107,2 mm 18,2 mm
189.00€
10 pièces
Expédition estimée: 02-07-2025
Description
Ces tubes à centrifuger en polycarbonate grande vitesse Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge transparents, disponibles avec bouchons hermétiques pour une utilisation jusqu’à 50 000 x g, permettent de voir aisément les contenus.
Caractéristiques :
  • Résistants à des températures de -135° à +135°C (-211° à +275°F)
  • Fond arrondi adapté aux rotors à grande vitesse
  • Utilisables dans des centrifugeuses réfrigérées ou non réfrigérées jusqu’à 50 000 x g
  • Fournis avec des bouchons étanches en PP et des joints en silicone pour une étanchéité renforcée lors de la centrifugation à >10 000 x g ou lors de la centrifugation de substances dangereuses
  • Autoclavables ; transparents
Informations de commande :
Des bouchons étanches sont également vendus séparément pour les modèles de 30 et 50 ml.
Spécification
Spécification
PP (polypropylène)
50
Non stérile
Rond
Bouchon à vis
Non
50,000 ×g
Polycarbonate
10
Autoclavable
Rond
Non
Tube à centrifuger
Documents
Product Certifications
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Tubes à centrifuger en polycarbonate grande vitesse Nalgene™ Oak Ridge avec bouchon d’étanchéité