Learn More
Thermo Scientific™ Tubes à centrifuger en polycarbonate grande vitesse Nalgene™ Oak Ridge avec bouchon d’étanchéité
GREENER_CHOICE
Code produit. 10088800
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
16 ml
30 ml
50 ml
Longueur (métrique):
83,8 mm
102,6 mm
107,2 mm
114,8 mm
Diamètre (métrique):
16,1 mm
18,2 mm
25,8 mm
28,8 mm
Conditionnement:
10 pièces
L’autoclavage répété réduit la durée de vie des tubes en PC. Les tubes doivent être remplis à au moins 80% de leur capacité pour obtenir de bonnes performances.
Code produit. 10088800
Marque: Thermo Scientific™ 31380010
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’autoclavage répété réduit la durée de vie des tubes en PC. Les tubes doivent être remplis à au moins 80% de leur capacité pour obtenir de bonnes performances.
Ces tubes à centrifuger en polycarbonate, résistants et transparents, disponibles avec bouchons de scellage pour une utilisation jusqu’à 50 000 x g, permettent de voir aisément les contenus.
Ces tubes à centrifuger en polycarbonate grande vitesse Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge transparents, disponibles avec bouchons hermétiques pour une utilisation jusqu’à 50 000 x g, permettent de voir aisément les contenus.
Caractéristiques :
  • Supportent des températures allant de -135° à +135°C (-211° à +275°F)
  • Fond rond adapté aux rotors à grande vitesse
  • Utilisables dans des centrifugeuses réfrigérées ou non réfrigérées jusqu’à 50 000 x g
  • Fournis avec des bouchons de scellage en PP et des joints en silicone pour une étanchéité renforcée lors de la centrifugation à > 10 000 x g ou lors de la centrifugation de matières dangereuses
  • Autoclavables ; transparents
Informations de commande :
Des bouchons de scellage sont également vendus séparément pour les modèles de 30 et 50 ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau du bouchon PP (polypropylène)
Capacité (métrique) 10 ml
Matériau Polycarbonate
Nbre par carton 50
Nb par paquet 10
Stérilité Non stérile
Autoclavable Autoclavable
Forme Rond
Longueur (métrique) 83,8 mm
Forme du fond Rond
Type de bouchon Bouchon à vis
Writing Area Non
Diamètre (métrique) 16,1 mm
Graduated Non
Type de produit Tube à centrifuger
FCR max. 50,000 ×g
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.