Learn More
Thermo Scientific™ Pissettes en PEBD à col étroit avec marquage Nalgene™
Respectez les obligations de marquage réglementaires pour les contenants de produits chimiques. Ces pissettes en PEBD avec marquage utilisent des symboles et des couleurs immédiatement reconnaissables.
37.42€
Spécification
Description | L'alcool éthylique |
---|---|
Matériau | LDPE |
Certifications/Conformité | Conformes aux normes de l’OSHA sur la réglementation sur la communication de renseignements à l’égard des matières dangereuses [29 CFR 1910,1200(f)(4)]. |
Closure Included | Oui |
Graduated | No |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Chemical Label | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Chemical Label | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10562123
![]() |
Thermo Scientific™
2425-0502 |
500mL | Éthanol | N/A | |||||
Description
Respectez les obligations de marquage réglementaires pour les contenants de produits chimiques grâce aux pissettes en PEBD à col étroit avec marquage Thermo Scientific™ Nalgene™, qui utilisent des symboles et des couleurs standard immédiatement reconnaissables. Ces flacons en polyéthylène basse densité sont souples pour faciliter la distribution et translucides pour en vérifier visuellement le contenu.
Caractéristiques :
- Bouchon en polypropylène ou en polyéthylène haute densité ; tube de remplissage en copolymère de polypropylène
- Ventilation automatique mais le contenu reste dans le flacon, sans aucun risque de fuite
- Le nom chimique, la formule chimique internationale et le numéro de CAS (Chemical Abstract System) sont imprimés sur le flacon pour faciliter l’identification
- Barre de couleur correspondant au bouchon de couleur afin de prévenir les contaminations croisées
- Conçus pour une distribution par le dessus avec un bouchon et une tige moulés dans une seule pièce pour une distribution étanche et uniforme
- L’extrémité peut être raccourcie pour augmenter le débit
- Ajustement serré du tube d’aspiration et du bouchon empêchant la séparation en cas de pression sur la pissette
Informations de commande :
Disponibles en paquets de flacons identiques de 500 ou 1 000 ml (16 ou 32 oz) ou en assortiment de cinq flacons (500 ml ou 16 oz seulement) contenant un des marquages suivants : acétone, alcool éthylique, isopropanol, méthanol et eau distillée.
Spécification
L'alcool éthylique | |
Conformes aux normes de l’OSHA sur la réglementation sur la communication de renseignements à l’égard des matières dangereuses [29 CFR 1910,1200(f)(4)]. | |
No | |
Cylindrique | |
Screw Cap |
LDPE | |
Oui | |
Étroit | |
Safety Wash Bottle | |
Oui |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.