Learn More
Thermo Scientific™ Pissettes en PEBD à col étroit avec marquage Nalgene™
GREENER_CHOICE
Code produit. 10562123
Click to view available options
Capacité (métrique):
500mL
Chemical Label:
Éthanol
Conditionnement:
6 pièces
Code produit. 10562123
Marque: Thermo Scientific™ 24250502
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Respectez les obligations de marquage réglementaires pour les contenants de produits chimiques. Ces pissettes en PEBD avec marquage utilisent des symboles et des couleurs immédiatement reconnaissables.
Respectez les obligations de marquage réglementaires pour les contenants de produits chimiques grâce aux pissettes en PEBD à col étroit avec marquage Thermo Scientific™ Nalgene™, qui utilisent des symboles et des couleurs standard immédiatement reconnaissables. Ces flacons en polyéthylène basse densité sont souples pour faciliter la distribution et translucides pour en vérifier visuellement le contenu.
Caractéristiques :
  • Bouchon en polypropylène ou en polyéthylène haute densité ; tube de remplissage en copolymère de polypropylène
  • Ventilation automatique mais le contenu reste dans le flacon, sans aucun risque de fuite
  • Le nom chimique, la formule chimique internationale et le numéro de CAS (Chemical Abstract System) sont imprimés sur le flacon pour faciliter l’identification
  • Barre de couleur correspondant au bouchon de couleur afin de prévenir les contaminations croisées
  • Conçus pour une distribution par le dessus avec un bouchon et une tige moulés dans une seule pièce pour une distribution étanche et uniforme
  • L’extrémité peut être raccourcie pour augmenter le débit
  • Ajustement serré du tube d’aspiration et du bouchon empêchant la séparation en cas de pression sur la pissette
Informations de commande :
Disponibles en paquets de flacons identiques de 500 ou 1 000 ml (16 ou 32 oz) ou en assortiment de cinq flacons (500 ml ou 16 oz seulement) contenant un des marquages suivants : acétone, alcool éthylique, isopropanol, méthanol et eau distillée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 16 oz., 500 ml
Capacité (métrique) 500mL
Capacité (impériale) 16 oz
Couleur naturel
Description L'alcool éthylique
Matériau LDPE
Nbre par carton 24
Nb par paquet 6
Couleur de bouchon Naturel
Certifications/Conformité Conformes aux normes de l’OSHA sur la réglementation sur la communication de renseignements à l’égard des matières dangereuses [29 CFR 1910,1200(f)(4)].
Closure Included Oui
Graduated No
Bouche Étroit
Forme Cylindrique
Hauteur (métrique) 210.82 mm
Type de produit Safety Wash Bottle
Hauteur (impériale) 8,3 in
Chemical Label Éthanol
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 28mm
Diamètre (métrique) 72.64 mm
Type de bouchon Screw Cap
Distribution par le bouchon Oui
Autoclavable Non autoclavable
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.