Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en PEHD à col étroit de qualité laboratoire Nalgene™ avec bouchon
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4521816
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 ml
8 ml
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
175 ml
250 ml
500 ml
1 l
Taille du bouchon:
13 mm
20 mm
24 mm
28 mm
38-430 mm
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
Code produit. 10718331
Marque: Thermo Scientific™ 20029125
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Stockez, expédiez et emballez les liquides grâce aux flacons en PEHD à col étroit de qualité laboratoire hautement fiables et durables spécialement conçus pour les applications de laboratoire longue durée et exigeantes.
Stockez, expédiez et emballez les liquides grâce aux flacons en PEHD à col étroit de qualité laboratoire hautement fiables et durables Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon. Ces flacons à usage général, semi-rigides et translucides sont spécialement conçus pour les applications de laboratoire longue durée et exigeantes. Ils offrent une excellente résistance aux produits chimiques.
  • Polyvalents et indispensables en laboratoire
  • Leurs parois uniformes assurent leur durabilité et leur résistance aux fissures et aux perforations.
  • Peuvent être utilisés en congélateur jusqu’à 100-°C (149-°F)
  • Les bouchons en polypropylène sans joint assurent une étanchéité ultime†, sans recourir à un liner qui peut se déformer, entraîner des fuites ou contaminer vos réactifs.
  • Participe au programme de marquage ACT
  • Étanches†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 0.125 oz, 4 ml
Capacité (métrique) 4 ml
Capacité (impériale) 0,125 oz
Couleur Naturel, translucide
Description Flacon à col étroit de qualité laboratoire
Diamètre (métrique) intérieur de col 8 mm
Matériau PEHD
Nbre par carton 72
Nb par paquet 12
Stérilité Non stérile
Couleur de bouchon Naturel
Finition de col 13 mm
Certifications/Conformité Fabriqué conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2003. Les flacons diagnostics et bouchons sont conformes aux exigences de la norme 21CFR177.1520 relative à l’usage des denrées alimentaires et des boissons, USP Classe VI.
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Étroit
Forme Rond
ACT Label Oui
Hauteur (métrique) 41 mm
Type de produit Flacon de qualité laboratoire
Largeur (impériale) 0,62 po
Hauteur (impériale) 1,6 in
Joint de fermeture Sans joint
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 13 mm
Diamètre (métrique) 16 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.