Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à col étroit Nalgene™ en Teflon™ FEP avec bouchon
Réalisez des analyses de métaux présents à l’état de traces, des travaux à haute et basse températures et des applications impliquant des solvants organiques ou un nettoyage approfondi.
41.30€ - 815.00€
Spécification
Couleur | Naturels, transparents |
---|---|
Description | Flacon à col étroit |
À utiliser avec (application) | Storage, Transportation |
Matériau | Teflon™ FEP |
Nb par paquet | 1 Ea. |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10120491
|
Thermo Scientific™
1600-0001 |
30 ml | 20 mm |
41.30€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10068170
|
Thermo Scientific™
1600-0002 |
60 ml | 20 mm |
46.30€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10558491
|
Thermo Scientific™
1600-0004 |
125 ml | 24 mm |
73.95€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11311564
|
Thermo Scientific™
1600-0008 |
250 ml | 24 mm |
549.00€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11371514
|
Thermo Scientific™
1600-0016 |
500 ml | 28 mm |
564.00€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10672561
|
Thermo Scientific™
1600-0016 |
500 ml | 28 mm |
142.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11321564
|
Thermo Scientific™
1600-0032 |
1 l | 38 mm |
815.00€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10652751
|
Thermo Scientific™
1600-0064 |
2000mL | 38-430 mm |
494.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Réalisez des analyses de métaux présents à l’état de traces, des travaux à haute et basse températures et des applications impliquant des solvants organiques ou un nettoyage approfondi grâce aux flacons en téflon FEP à col étroit Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon.
- Autoclavables et transparents.
- Résistants aux produits chimiques et à la corrosion.
- Ils supportent de -105° à +150°C (-157° à +302°F).
- Bouchons étanches† à tête vissante en ETFE inclus.
Remarque :
Dégagez complètement le filetage ou retirez le bouchon avant autoclavage. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les systèmes de fermeture Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les produits Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
Spécification
Naturels, transparents | |
Storage, Transportation | |
1 Ea. | |
-100°C to 260°C | |
Oui | |
Étroit | |
Flacon à col étroit | |
Bouchon à vis |
Flacon à col étroit | |
Teflon™ FEP | |
Non stérile | |
Naturel | |
Autoclavable | |
Rond | |
ETFE | |
Non |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.