Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à col étroit Nalgene™ en Teflon™ FEP avec bouchon
Description
Réalisez des analyses de métaux présents à l’état de traces, des travaux à haute et basse températures et des applications impliquant des solvants organiques ou un nettoyage approfondi grâce aux flacons en téflon FEP à col étroit Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon.
- Autoclavables et transparents
- Résistant aux produits chimiques et à la corrosion
- De -105°C à +150°C (de -157°F à +302°F)
- Bouchons à vis étanches† ETFE inclus.
Remarque :
Dégagez complètement le filetage ou retirez le bouchon avant autoclavage. † Le terme “étanche” s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant deux 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 250 ml |
Capacité (impériale) | 8 oz |
Couleur | Naturels, transparents |
Description | Flacon à col étroit |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 17 mm |
À utiliser avec (application) | Storage, Transportation |
Matériau | Teflon™ FEP |
Nbre par carton | 4/Cs. |
Nb par paquet | 1 Ea. |
Stérilité | Non stérile |
Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.