Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes de rangement de tubes de microcentrifugation Nalgene™, tubes de 0.2 ml
Stockez vos échantillons en toute sécurité avec ces boîtes de stockage pour microtubes à centrifuger.
Marque: Thermo Scientific™ 5055-5015
80.32 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Description
Stockez vos échantillons en toute sécurité avec les boîtes de stockage pour microtubes à centrifuger Thermo Scientific™ Nalgene™. L’insert en mousse de PUR haute température soutient fermement 64 ou 81 microtubes à centrifuger de 0.2, 0.5 ou 1.5 ml.
- Partie inférieure en polycarbonate blanc
- Le couvercle en polycarbonate transparent est doté d’un quadrillage imprimé à des fins d’inventaire
- Conservation entre -211° et +250°F (-135° et +121°C)
- Le couvercle accepte l’utilisation d’un marqueur pour l’identification des boîtes et tubes et est conçu pour indiquer les faces avant et arrière de la boîte
- L x l x H : 5,25 x 5,25 x 2 in. (13 x 13 x 5 cm)
Remarque :
Ne pas utiliser dans de l’azote en phase liquide.
Spécification
Boîte de stockage pour microtubes à centrifuger | |
Blanc | |
Mousse en polyuréthane, PC | |
Carré | |
24 |
8 x 8 | |
Tubes de 1,5 ml | |
64 | |
Tubes de 1.5 ml | |
4 |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
7381179010 | Certificat de conformité | 20/05/2022 | 5055-5015 |
7392387010 | Certificat de conformité | 20/05/2022 | 5055-5015 |
7343321010 | Certificat de conformité | 10/11/2020 | 5055-5015 |
7226040010-COC | Certificat de conformité | 13/04/2017 | 5055-5015 |
7175517130-COC | Certificat d’analyse | 13/04/2017 | 5055-5015 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.