Learn More
Thermo Scientific™ Boîtes de rangement de tubes de microcentrifugation Nalgene™, tubes de 0.2 ml
Stockez vos échantillons en toute sécurité avec ces boîtes de stockage pour microtubes à centrifuger.
87.25€ - 159.00€
Spécification
Type de produit | Boîte de stockage pour microtubes à centrifuger |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau | Mousse en polyuréthane, PC |
Forme | Carré |
Nbre par carton | 24 |
Code produit | Marque | Array | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Array | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10132541
![]() |
Thermo Scientific™
5055-5002 |
8 x 8 | Tubes de 0.2 ml |
87.25€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
10189900
![]() |
Thermo Scientific™
5055-5005 |
9 x 9 | Tubes de 0.5 ml |
151.00€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
10149950
![]() |
Thermo Scientific™
5055-5015 |
8 x 8 | Tubes de 1.5 ml |
159.00€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
Description
Stockez vos échantillons en toute sécurité avec les boîtes de stockage pour microtubes à centrifuger Thermo Scientific™ Nalgene™. L’insert en mousse de PUR haute température soutient fermement 64 ou 81 microtubes à centrifuger de 0.2, 0.5 ou 1.5 ml.
- Partie inférieure en polycarbonate blanc
- Le couvercle en polycarbonate transparent est doté d’un quadrillage imprimé à des fins d’inventaire
- Stockez entre -211° et +250°F (-135° et +121°C)
- Le couvercle accepte l’utilisation d’un marqueur pour l’identification des boîtes et tubes et est conçu pour indiquer les faces avant et arrière de la boîte
- L x l x H : 5.25 x 5.25 x 2 in. (13 x 13 x 5 cm)
Remarque :
Ne pas utiliser dans de l’azote en phase liquide.
Garantie :
90 jours
Spécification
Boîte de stockage pour microtubes à centrifuger | |
Mousse en polyuréthane, PC | |
24 |
Blanc | |
Carré | |
4 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.