Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Lightweight Graduated Cylindrical LLDPE Tank with Cover
Pour une alternative économique à l’acier inox, optez pour la cuve cylindrique graduée légère en PEBDL Thermo Scientific™ Nalgene™ avec couvercle.
156.00€ - 408.00€
Spécification
Type | Réservoir avec couvercle |
---|---|
Épaisseur de paroi | 2,4 mm |
Matériau | PEBDL |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12899131
|
Thermo Scientific™
54100-0005 |
18.9 L |
156.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12809141
|
Thermo Scientific™
54100-0007 |
28 L |
219.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10310821
|
Thermo Scientific™
54100-0010 |
37.9 L |
217.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10708871
|
Thermo Scientific™
54100-0015 |
56.8 L |
222.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10288680
|
Thermo Scientific™
54100-0030 |
113.6 L |
281.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10182301
|
Thermo Scientific™
54100-0055 |
208 L |
408.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Pour une alternative économique à l’acier inox, optez pour le réservoir cylindrique gradué léger en LLDPE avec couvercle Thermo Scientific™ Nalgene™. Idéaux pour les applications moins astreignantes, ces réservoirs en polyéthylène à faible densité linéaire présentent une excellente résistance à la fissuration sous contrainte. Le couvercle dispose d’une bride externe qui s’étend derrière la couronne lorsqu’elle est utilisée comme revêtement pour des fûts en acier. Disponible dans des tailles allant de 5 à 55 gal (19 à 208 L).
- Épaisseur approximative des parois : 0.09 in. (2.4 mm)
- Cuves graduées
- Les cuves de 55 gal peuvent être utilisées comme doublure pour les tambours en acier
- Disponible avec robinet de vidange (réf. catalogue 54102)
- Non autoclavable
Garantie:
90 jours
Remarque :
Les cuves utilisées à des températures élevées ou avec des liquides à densité relative élevée doivent être équipées d’un renfort externe.
Spécification
Réservoir avec couvercle | |
2,4 mm | |
PEBDL |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Attention :
les réservoirs en plastique sont généralement soumis à des conditions plus sévères que le matériel de laboratoire en plastique ; l’exposition est constante, les contraintes sont supérieures et ils sont en contact avec différentes classes et concentrations de produits chimiques. Veuillez accorder une attention toute particulière à la compatibilité chimique.