Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Lightweight Graduated Cylindrical LLDPE Tank with Cover
Description
Pour une alternative économique à l’acier inox, optez pour le réservoir cylindrique gradué léger en LLDPE avec couvercle Thermo Scientific™ Nalgene™. Idéaux pour les applications moins astreignantes, ces réservoirs en polyéthylène à faible densité linéaire présentent une excellente résistance à la fissuration sous contrainte. Le couvercle dispose d’une bride externe qui s’étend derrière la couronne lorsqu’elle est utilisée comme revêtement pour des fûts en acier. Disponible dans des tailles allant de 5 à 55 gal (19 à 208 L).
- Épaisseur moyenne de paroi : 0,09 po (2,4 mm)
- Cuves graduées
- Le modèle de 55 gallons peut être utilisé comme revêtement pour des fûts en acier
- Disponibles avec un robinet pour la vidange (nº de cat. 54102)
- Non autoclavable
Remarque :
Les réservoirs utilisés à des températures élevées ou avec des liquides à densité relative élevée doivent être équipés d’un renfort externe.
Spécification
Spécification
| Diamètre (impériale) externe | 13 in |
| Épaisseur de paroi | 2,4 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 33 cm |
| Type | Réservoir avec couvercle |
| Matériau | PEBDL |
| Capacité (impériale) | 10 gal |
| Capacité (métrique) | 37.9 L |
| Hauteur (impériale) | 20 in |
| Hauteur (métrique) | 50,8 cm |
| Nbre par carton | 1 |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Attention :
les réservoirs en plastique sont généralement soumis à des conditions plus sévères que le matériel de laboratoire en plastique ; l’exposition est constante, les contraintes sont supérieures et ils sont en contact avec différentes classes et concentrations de produits chimiques. Veuillez accorder une attention toute particulière à la compatibilité chimique.