Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Lightweight Cylindrical LLDPE Tank with Cover and Spigot
Alternative économique à l’acier inox, la cuve cylindrique légère en PEBDL Thermo Scientific™ Nalgene™ avec couvercle et robinet offre une excellente résistance à la fissuration sous contrainte.
237.00€ - 518.00€
Spécification
Type | Réservoir avec couvercle et robinet |
---|---|
Épaisseur de paroi | 2,4 mm |
Matériau | PEBDL |
Nbre par carton | 1 |
Nb par paquet | 1 |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11968457
|
Thermo Scientific™
54102-0005 |
18.9 L |
237.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11978457
|
Thermo Scientific™
54102-0007 |
28.4 L |
295.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10606951
|
Thermo Scientific™
54102-0010 |
37.9 L |
291.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11988457
|
Thermo Scientific™
54102-0015 |
56.8 L |
289.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10728871
|
Thermo Scientific™
54102-0030 |
113.6 L |
377.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
11990349
|
Thermo Scientific™
54102-0055 |
208 L |
518.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Le réservoir cylindrique léger en LLDPE Thermo Scientific™ Nalgene™, avec couvercle et robinet, alternative économique à l’acier inox, offre une excellente résistance au craquèlement dû aux contraintes et dispose d’un robinet installé pour la vidange. Idéal pour les applications moins astreignantes. Disponibles dans des tailles allant de 5 à 55 gal. (19 à 208 L).
- Épaisseur approximative des parois : 0.09 in. (2.4 mm)
- Équipée d’un robinet aiguille Nalgene (réf. catalogue 96423) pour la distribution
- Non autoclavable
Garantie:
90 jours
Remarque :
Les cuves utilisées à des températures élevées ou avec des liquides à densité relative élevée doivent être équipées d’un renfort externe.
Spécification
Réservoir avec couvercle et robinet | |
PEBDL | |
1 |
2,4 mm | |
1 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Attention :
les réservoirs en plastique sont généralement soumis à des conditions plus sévères que le matériel de laboratoire en plastique ; l’exposition est constante, les contraintes sont supérieures et ils sont en contact avec différentes classes et concentrations de produits chimiques. Veuillez accorder une attention toute particulière à la compatibilité chimique.