Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Lightweight Cylindrical LLDPE Tank with Cover and Spigot
Description
Le réservoir cylindrique léger en LLDPE Thermo Scientific™ Nalgene™, avec couvercle et robinet, alternative économique à l’acier inox, offre une excellente résistance au craquèlement dû aux contraintes et dispose d’un robinet installé pour la vidange. Idéal pour les applications moins astreignantes. Disponibles dans des tailles allant de 5 à 55 gal. (19 à 208 L).
- Épaisseur approximative des parois : 0,09 in. (2,4mm)
- Équipé d’un robinet à aiguille Nalgene (nº de cat. 96423) pour la distribution
- Non autoclavable
Remarque :
Les réservoirs utilisés à des températures élevées ou avec des liquides à densité relative élevée doivent être équipés d’un renfort externe.
Spécification
Spécification
| Diamètre (impériale) externe | 18 in |
| Épaisseur de paroi | 2,4 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 45,7 cm |
| Type | Réservoir avec couvercle et robinet |
| Matériau | PEBDL |
| Capacité (impériale) | 30 gal |
| Capacité (métrique) | 113.6 L |
| Hauteur (impériale) | 30 in |
| Hauteur (métrique) | 76,2 cm |
| Nbre par carton | 1 |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Attention :
les réservoirs en plastique sont généralement soumis à des conditions plus sévères que le matériel de laboratoire en plastique ; l’exposition est constante, les contraintes sont supérieures et ils sont en contact avec différentes classes et concentrations de produits chimiques. Veuillez accorder une attention toute particulière à la compatibilité chimique.