Learn More
Thermo Scientific™ Sacs à échantillons en PEBD Nalgene™
Gardez les échantillons secs au sec et maintenez l’humidité des échantillons humides grâce aux sacs à échantillons Thermo Scientific™ Nalgene™ en PEBD. Parfaits pour les petits échantillons de laboratoire, les échantillons botaniques et d’autres échantillons.
Marque: Thermo Scientific™ 6255-0406
Alert:
Ils ne sont pas recommandés pour le stockage de liquides.
Description
Gardez les échantillons secs au sec et maintenez l’humidité des échantillons humides grâce aux sacs à échantillons Thermo Scientific™ Nalgene™ en PEBD. Parfaits pour les petits échantillons de laboratoire, les échantillons botaniques et d’autres échantillons, ces sacs à fermeture à glissière en polyéthylène basse densité, à double rail et conçus pour un usage intensif, se ferment solidement. Ils ne sont pas recommandés pour le stockage de liquides.
- Le polyéthylène basse densité est transparent pour faciliter l’identification du contenu
- Les parois de 4 mil d’épaisseur sont solides et étanches afin de protéger vos échantillons
- Les sacs sont étanches afin de garder leur contenu au sec
- Transparent
Spécification
Sac à fermeture éclair à double voie à usage intensif, idéal pour les petits échantillons de laboratoire, les échantillons botaniques et autres spécimens | |
LDPE | |
15.2 cm | |
10.2 cm |
Transparent | |
6 po | |
4 po |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.