Learn More
Thermo Scientific™ Sacs à échantillons en PEBD Nalgene™
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4521481
Click to view available options
Longueur (métrique):
15.2 cm
20.3 cm
33 cm
45.7 cm
Largeur (métrique):
10.2 cm
12.7 cm
15.2 cm
22.9 cm
Conditionnement:
250 pièces
50 pièces
Ils ne sont pas recommandés pour le stockage de liquides.
Code produit. 10410981
Marque: Thermo Scientific™ 62550406
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ils ne sont pas recommandés pour le stockage de liquides.
Pour que les échantillons secs restent secs et que les échantillons humides restent humides, utilisez ces sachets d’échantillons en PEBD, parfaits pour les petits articles de laboratoire, les échantillons botaniques et d’autres échantillons.
Pour que les échantillons secs restent secs et que les échantillons humides restent humides, utilisez les sachets pour échantillons en PEBD Thermo Scientific™ Nalgene™. Parfaits pour les petits articles de laboratoire, les échantillons botaniques et autres prélèvements, ces sacs pour usage intensif à fermeture éclair en polyéthylène basse densité à double voie se verrouillent en toute sécurité, mais ne sont pas recommandés pour le stockage de liquides.
  • Le polyéthylène basse densité est transparent pour faciliter l’identification du contenu
  • Les parois de 4 mil d’épaisseur sont solides et étanches afin de protéger vos échantillons
  • Les sacs sont étanches afin de garder leur contenu au sec
  • Transparent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Sac à fermeture éclair à double voie à usage intensif, idéal pour les petits échantillons de laboratoire, les échantillons botaniques et autres spécimens
Couleur Transparent
Matériau PEBD
Longueur (impériale) 6 in
Longueur (métrique) 15.2 cm
Largeur (impériale) 4 in
Largeur (métrique) 10.2 cm
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.