Learn More
Thermo Scientific™ Sacs à échantillons en PEBD Nalgene™
GREENER_CHOICE
Gardez les échantillons secs au sec et maintenez l’humidité des échantillons humides grâce aux sacs à échantillons Thermo Scientific™ Nalgene™ en PEBD. Parfaits pour les petits échantillons de laboratoire, les échantillons botaniques et d’autres échantillons.
Marque:  Thermo Scientific™ 6255-0613
Code produit. 10126100
  • 274.00€ / 250 pièces
Expédition estimée: 06-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Alert:
Ils ne sont pas recommandés pour le stockage de liquides.
Description
Description
Gardez les échantillons secs au sec et maintenez l’humidité des échantillons humides grâce aux sacs à échantillons Thermo Scientific™ Nalgene™ en PEBD. Parfaits pour les petits échantillons de laboratoire, les échantillons botaniques et d’autres échantillons, ces sacs à fermeture à glissière en polyéthylène basse densité, à double rail et conçus pour un usage intensif, se ferment solidement. Ils ne sont pas recommandés pour le stockage de liquides.
  • Le polyéthylène basse densité est transparent pour faciliter l’identification du contenu
  • Les parois de 4 mil d’épaisseur sont solides et étanches afin de protéger vos échantillons
  • Les sacs sont étanches afin de garder leur contenu au sec
  • Transparent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Sac à fermeture éclair à double voie à usage intensif, idéal pour les petits échantillons de laboratoire, les échantillons botaniques et autres spécimens
LDPE
33 cm
15.2 cm
Transparent
13 po
6 po
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.