Learn More
Thermo Scientific™ Bonbonne ronde Nalgen™ en PEBD Code produit.: 10670714
Ajouter au panier
Thermo Scientific™ Bonbonne ronde Nalgen™ en PEBD
Code produit. 10670714
10 l
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 l
20 l
25 l
50 l
Code produit. 10670714
Marque: Thermo Scientific™ 22100020
Ajouter au panier
Ajouter au panier
S’utilise avec : Stockez et transportez des réactifs ; Matériau du bouchon : Polypropylène ; Couleur : Blanc
Les bonbonnes rondes en LDPE sans robinets Thermo Scientific Nalgene sont un excellent choix pour le stockage et le transport de réactifs.
Les bonbonnes en LDPE sont dotés de grandes poignées et la résine est un excellent choix pour le stockage de réactifs sensibles aux catalyseurs de polymérisation.
  • Graduations moulées par incréments de 5 L et 1 gallon
  • Étanches†
Inclut :
Bouchon à visser en polypropylène blanc et bouchon 83B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 2,6 gal.
Capacité (métrique) 10 l
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 83B
Couleur Blanc
Description Bonbonne ronde en PEBD avec poignée
Diamètre (métrique) intérieur de col 64 mm
Diamètre (métrique) externe 250 mm
À utiliser avec (application) Stockage et transport de réactifs, Media/Buffer Storage, Storage, Transportation ​
Hauteur (métrique) avec bouchon 389 mm
Comprend Poignées
Matériau LDPE
Nbre par carton 6/Cs.
Nb par paquet 1 Ea.
Type de produit Bonbonne avec poignée
Forme Rond
Stérilité Stérile
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1424929 Type de certificatCertificat de conformité Date20/03/2025 Catalog Number2210-0020
Numéro de lot1420639 Type de certificatCertificat de conformité Date08/02/2025 Catalog Number2210-0020
Numéro de lot1298468 Type de certificatCertificat de conformité Date10/12/2024 Catalog Number2210-0020
Numéro de lot1317666 Type de certificatCertificat de conformité Date10/12/2024 Catalog Number2210-0020
Numéro de lot1417475 Type de certificatCertificat de conformité Date26/11/2024 Catalog Number2210-0020
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Bonbonne ronde Nalgen™ en PEBD >