Learn More
Thermo Scientific™ Grands seaux cylindriques en HDPE avec couvercles Nalgene™
GREENER_CHOICE
Stockez et transportez des matériaux secs et solides, des échantillons et des fournitures de laboratoire générales dans ces récipients empilables dotés de couvercles à verrouillage positif qui forment un joint étanche.
Marque:  Thermo Scientific™ 7142-0015
Code produit. 10070631
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les grands seaux cylindriques en HDPE avec couvercles Thermo Scientific™ Nalgene™ s’utilisent pour le stockage et le transport des matériaux secs et solides, des échantillons et autres fournitures de laboratoire générales.
Ces seaux empilables sont dotés d’un joint de couvercle étanche à verrouillage positif pour le stockage des matériaux secs et solides.
Caractéristiques :
  • Les récipients en polyéthylène haute densité offrent une excellente résistance chimique et à la température
  • Les poignées moulées faciles à saisir sont confortables et durables pour le levage et le déplacement
  • Le couvercle à verrouillage positif inclut un joint étanche pour le transport ou le stockage
  • Conforme aux normes NSF pour le stockage des produits alimentaires et des boissons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Récipient avec couvercle
4 gal .
Conforme aux normes NSF pour le stockage des produits alimentaires et des boissons.
30.5cm
9 po
Oui
HDPE
15L
Récipient large à fond rond avec couvercle en PEHD 15 L
Moulée
24cm
1 Ea.
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.