Learn More
Thermo Scientific™ Grands seaux cylindriques en HDPE avec couvercles Nalgene™
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4522091
Click to view available options
Capacité (métrique):
15L
20L
Diamètre (métrique):
30.5cm
Hauteur (métrique):
24cm
38cm
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
Code produit. 12726737
Marque: Thermo Scientific™ 71420015
Stockez et transportez des matériaux secs et solides, des échantillons et des fournitures de laboratoire générales dans ces récipients empilables dotés de couvercles à verrouillage positif qui forment un joint étanche.
Les grands seaux cylindriques en HDPE avec couvercles Thermo Scientific™ Nalgene™ s’utilisent pour le stockage et le transport des matériaux secs et solides, des échantillons et autres fournitures de laboratoire générales.
Ces seaux empilables sont dotés d’un joint de couvercle étanche à verrouillage positif pour le stockage des matériaux secs et solides.
Caractéristiques :
  • Les récipients en polyéthylène haute densité offrent une excellente résistance chimique et à la température
  • Les poignées moulées faciles à saisir sont confortables et durables pour le levage et le déplacement
  • Le couvercle à verrouillage positif inclut un joint étanche pour le transport ou le stockage
  • Conforme aux normes NSF pour le stockage des produits alimentaires et des boissons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Récipient avec couvercle
Matériau HDPE
Capacité (impériale) 4 gal .
Capacité (métrique) 15L
Certifications/Conformité Conforme aux normes NSF pour le stockage des produits alimentaires et des boissons.
Description Récipient large à fond rond avec couvercle en PEHD 15 L
Diamètre (métrique) 30.5cm
Graduations Moulée
Hauteur (impériale) 9 po
Hauteur (métrique) 24cm
Comprend Oui
Nb par paquet 1 Ea.
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.